Learn More
Tocris Bioscience™ cis-VZ 185
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18798606
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 18798606
Marke: Tocris Bioscience™ 6939/5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Negative control for VZ 185 (Cat. No. 6936)
cis-VZ 185 is a negative control for VZ 185 (Cat. No. 6936).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2 S,4 S)-N-(2-((5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyl)oxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-(-2-(1-fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2306193-98-4
Menge 5 mg
Ziel Active Degrader Negative Controls
Summenformel C53H67FN8O8S
Formelmasse 2576
Reinheit 98%