Learn More
Epredia™ Citadel 2000 Gewebeeinbettautomat
Artikelnummer. 12612613 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
200/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
12612613 200/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12612613 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 69800004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Epredia™ Citadel 2000 ist ein kostengünstiger, zuverlässiger und bewährter Karussell-Gewebeeinbettautomat mit praktischer Bedienung über Touchpad und einem Fassungsvermögen von 110 Kassetten
Die kompakte Bauweise des Citadel 2000 Gewebeeinbettautomaten erklärt zusammen mit der bewährten Verarbeitungsqualität, der einfachen Bedienung und der ausgezeichneten chemischen Beständigkeit, warum er sich zur bewährten praxiserprobten Wahl für tausende Labore weltweit entwickelt hat.
Eigenschaften:
  • Die Proben werden automatisch alle 10 Minuten aus ihren Reagenzbehältern entnommen und anschließend wieder eingetaucht
  • Optionales Vakuumgerät zur effizienten und schnellen Wachsinfiltration
  • Einzigartiges Touchpad für alle Verarbeitungsfunktionen
  • Es können bis zu vier vollständige Zeitpläne programmiert werden
  • Programmierbare verzögerte Startzeit
  • Das Be- und Entladen der Proben wird durch den speziell entwickelten Gewebekorbhalter erleichtert
  • Körbe mit 70 Kassetten oder Organiser-Körben mit 110 Kassetten
  • Glatte Oberflächen und konturiertes Design erleichtern die Reinigung
  • Die integrierte Abzugshaube reduziert die Freisetzung von Dämpfen erheblich
  • Einfacher Wechsel der Reagenzienbehälter
Technische Daten:
  • Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Durchmesser: 68 cm (27 Zoll)
  • Höhe: 62 cm (25 Zoll)
  • Gewicht: 106 lb. (48 kg)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Grundgerät
  • Bedienungsanleitung
  • Zehn Reagenzgefäße und zwei Paraffinbäder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gewebeeinbettautomat
Fassungsvermögen Korb 110 (Organised); 70 (Random)
Reagenzkapazität 2 L
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 200/240 V