Learn More
Epredia™ Citadel 2000 Gewebeeinbettautomat
Code produit. p-6163142 Tous les produits Epredia Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Spannung:
200/240 V
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12612613
missing translation for 'mfr': Epredia™ 69800004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Der Epredia™ Citadel 2000 ist ein kostengünstiger, zuverlässiger und bewährter Karussell-Gewebeeinbettautomat mit praktischer Bedienung über Touchpad und einem Fassungsvermögen von 110 Kassetten
Der Thermo Scientific™ Citadel 2000 Tissue Processor ist ein kostengünstiger, zuverlässiger und bewährter Karussell-Gewebeeinbettautomat mit praktischer Bedienung über Touchpad und einer Kapazität von 110 Kassetten
Die kompakte Bauweise des Citadel 2000 Gewebeeinbettautomaten erklärt zusammen mit der bewährten Verarbeitungsqualität, der einfachen Bedienung und der ausgezeichneten chemischen Beständigkeit, warum er sich zur bewährten praxiserprobten Wahl für tausende Labore weltweit entwickelt hat.
Eigenschaften:
  • Die Proben werden automatisch alle 10 Minuten aus ihren Reagenzbehältern entnommen und anschließend wieder eingetaucht
  • Optionales Vakuumgerät zur effizienten und schnellen Wachsinfiltration
  • Einzigartiges Touchpad für alle Verarbeitungsfunktionen
  • Es können bis zu vier vollständige Zeitpläne programmiert werden
  • Programmierbare verzögerte Startzeit
  • Das Be- und Entladen der Proben wird durch den speziell entwickelten Gewebekorbhalter erleichtert
  • Körbe mit 70 Kassetten oder Organiser-Körben mit 110 Kassetten
  • Glatte Oberflächen und konturiertes Design erleichtern die Reinigung
  • Die integrierte Abzugshaube reduziert die Freisetzung von Dämpfen erheblich
  • Einfacher Wechsel der Reagenzienbehälter
Technische Daten:
  • Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Durchmesser: 68 cm (27 Zoll)
  • Höhe: 62 cm (25 Zoll)
  • Gewicht: 106 lb. (48 kg)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Grundgerät
  • Bedienungsanleitung
  • Zehn Reagenzgefäße und zwei Paraffinbäder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Gewebeeinbettautomat
Fassungsvermögen Korb 110 (Organised); 70 (Random)
Reagenzkapazität 2 L
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 200/240 V
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis