Learn More
Citadiolhydrobromid (4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrilhydrobromid), Mikromol™
Artikelnummer. 17972616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972616 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17972616 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0242.260025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Citadiolhydrobromid (4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrilhydrobromid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citadiol Hydrobromide
CAS 103146-26-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Citadiol Hydrobromide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H23 F N2 O2 . Br H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-[4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)-Benzonitrile hydrobromide (1:1), Citadiol Hydrobromide, (4RS)-4-[4-Cyano-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethylbutan-1-aminium Hydrobromide, Escitalopram Oxalate Impurity E as Hydrobromide, Escitalopram Impurity E as Hydrobromide
InChI-Formel InChI=1S/C20H23FN2O2.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
SMILES Br.CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(cc2CO)C#N
IUPAC-Name 4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril;hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 423.32
Menge 25 mg
Formelmasse 422,1005 g/mol