missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Citalopram-d4 HBr (4-fluorophenyl-d4), CDN

Artikelnummer. 30317234
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30317234 0.005 g 0.01 Gramm
30319762 0.01 g 0.01 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30317234

Marke: CDN CDND68220.005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Citalopram-d4 hydrobromide
CAS 1219803-58-3
Summenformel C20 2H4 H17 F N2 O . Br H
Menge 0.005 g
InChI-Formel InChI=1 S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12 H,3,10-11,14H2,1-2H3;1 H/i5D,6 D,7 D,8 D;
SMILES Br.[2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1F)C2(CCCN(C)C)OCc3cc(ccc23)C#N
IUPAC-Name 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)-3 H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide
Molekulargewicht (g/mol) 409.33
Formelmasse 408.1151 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.