Learn More
Citalopram.HBr, Lipomed
Artikelnummer. 30458169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458169 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458169 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMCTL1065HB50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Citalopram.HBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Citalopram Hydrobromide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H21 F N2 O . Br H
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9 CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-3 H-2-benzofuran-5-carbonitril;hydrobromid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 405.3
Menge 50 mg
Formelmasse 404,09 g/mol