Learn More
Tocris Bioscience™ CITCO
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5545749
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18044632
Marke: Tocris Bioscience™ 3683/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective CAR agonist
CITCO is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist (EC50 = 49 nM). Displays > 100-fold selectivity over PXR receptors and no activity at LXR, ERα, ERβ, PPAR, RAR, FXR, VDR and THR. Induces CAR nuclear translocation and expression of CYP2B6 in hepatocytes in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp CITCO
Reinheit >98%
Molekulargewicht 436.74
Hemmstoffe CITCO
Nur für Forschungszwecke