missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CITED2 Monoclonal Antibody (477226)
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA561509

Artikelnummer. 30534411

  • 469.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

The protein encoded by this gene inhibits transactivation of HIF1A-induced genes by competing with binding of HIF1a to p300-CH1. Mutations in this gene are a cause of cardiac septal defects. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CITED2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and no preservative
O35740, Q99967
CITED2
E. coli-derived recombinant mouse Cited-2, Met1-Cys269.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2a
Western Blot, Immunocytochemistry
477226
Unconjugated
CITED2
AI835299; ASD8; Cbp/p300 interacting transactivator with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain 2; cbp/p300-interacting transactivator 2; Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain, 2; Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 2; Cited2; ER154-like; melanocyte specific gene 2; melanocyte-specific gene 1-related gene 1; Mrg1; MRG-1; MSG1-related gene 1; Msg2; MSG-related protein 1; P35srj; VSD2
Rat
Protein A/G
RUO
10370, 17684
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt