Learn More
Citrakonisches Anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30364008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364008 500 mg 500 Milligramm
30362793 2.5 g 2.50 Gramm
30365531 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC520513500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-02-4
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
Synonym Indobufen Impurity 19
IUPAC-Name 3-Methylfuran-2,5-Dion
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citraconic anhydride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Formelmasse 112.016