Learn More
Citraconic anhydride, TRC
Artikelnummer. 30365531
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30365531 1 g 1 Gramm
30364008 500 mg 500 Milligramm
30362793 2.5 g 2.50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 30365531
Marke: Toronto Research Chemicals TRCC5205131G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616-02-4
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
Synonym Indobufen Impurity 19
IUPAC-Name 3-methylfuran-2,5-dione
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Citraconic anhydride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Formelmasse 112.016