Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 2.5
Artikelnummer. 15445289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445289 500 ml 500 Milliliter
15435289 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445289 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63008.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citrate, is used as an anticoagulant and also used as a biological buffer. It is often used to prepare sodium citrate buffer for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links, thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity and as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citrat, wird als Antikoagulans und auch als biologischer Puffer verwendet. Es wird häufig zur Vorbereitung von Natriumcitratpuffer für die Antigengewinnung von Gewebeproben verwendet. Die Citrat-Lösung wurde entwickelt, um Protein-Querverbindungen zu brechen. Daher werden Antigene und Epitope in formalinfixierten und paraffineingebetteten Gewebeschnitten abgetastet, was zu einer Erhöhung der Färbungsintensität von Antikörpern führt. Citrat weist antikoagulante Aktivität auf und bildet als Kalziumchelator Komplexe, die verhindern, dass das Blut gerinnt.
Löslichkeit
Es ist in Wasser (29.4 g/l) bei 20 °C löslich. Unlöslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Molekulargewicht (g/mol) 294,10
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 2,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml