Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 4.0
Beschreibung
Citrate, 0.5M buffer soln., pH 4.0 may be used for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity as a calcium chelator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 4.0, kann für die Antigengewinnung von Gewebeproben verwendet werden. Die Citrat-Lösung wurde entwickelt, um Protein-Querverbindungen zu brechen. Daher werden Antigene und Epitope in formalinfixierten und paraffineingebetteten Gewebeschnitten abgetastet, was zu einer Erhöhung der Färbeintensität von Antikörpern führt. Citrat hat eine antikoagulante Aktivität als Kalziumchelator.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
| pH | 4,0 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.