Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 5.5
Artikelnummer. 15493469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Unit Size:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15493469 500 ml 500 Milliliter
15483469 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15493469 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J60754.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4-3-6132
Molekulargewicht (g/mol) 294,10
Specifications
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 5,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml