Learn More
citrate synthase Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30238077 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30238077 20 μL 20 Mikroliter
30237110 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30238077
Marke: Proteintech 677841IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The citrate synthase antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human citrate synthase. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The citrate synthase antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen citrate synthase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F9G6
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1431
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1