Learn More
citrate synthase Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200107768 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30238077 20 μL 20 Mikroliter
30237110 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30238077
Marke: Proteintech 677841IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The citrate synthase antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human citrate synthase. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The citrate synthase antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen citrate synthase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F9G6
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1431
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.