Beschreibung
The citrate synthase antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human citrate synthase. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The citrate synthase antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | citrate synthase |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2F9G6 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Reinigungsverfahren | Protein G purification |
| Menge | 20 μL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?