missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Citrate Synthase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16390375
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16390375 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16390375

Marke: Invitrogen™ PA583420

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ADLIPKEQAR IKTFRQQHGK TVVGQITVDM MYGGMRGMKG LVYETSVLDP DEGIRFRGFS IPECQKLLPK AKGGEEPLPE GLFWLLVTGH IPTEEQVSWL Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 94%.

The protein encoded by this gene is a Krebs tricarboxylic acid cycle enzyme that catalyzes the synthesis of citrate from oxaloacetate and acetyl coenzyme A. The enzyme is found in nearly all cells capable of oxidative metabolism. This protein is nuclear encoded and transported into the mitochondrial matrix, where the mature form is found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Citrate Synthase
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CS
Gen-Zugriffsnummer O75390
Gen-Alias 2610511A05Rik; 9030605P22Rik; Ahl4; BB234005; Cis; citrate (Si)-synthase; citrate synthase; citrate synthase precursor (EC 4.1.3.7); citrate synthase, mitochondrial; citrate synthetase; Cs; wu:fb58e04; zgc:55507
Gensymbole CS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human CS. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97646).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1431
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.