Learn More
Citric-2,2,4,4-d4 Acid, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citric Acid-2,2,4,4-d4 |
| CAS | 147664-83-3 |
| Summenformel | C6 2H4 H4 O7 |
| Menge | 0.25 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C(O)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 1,1,3,3-tetradeuterio-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.15 |
| Formelmasse | 196.0521 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |