Learn More
Zitronensäure, 99,5 bis 100,5 % (basierend auf wasserfreier Substanz), Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zitronensäure |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.BP, USP |
| Strukturformel | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 782061 |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser, 383 g/L bei 25 °C, Sparsam in Diethylether, Leicht löslich in Alkohol |
| Formelmasse | 192,12 g/mol |
| Reinheit (%) | 99,5 bis 100,5 % (basierend auf wasserfreier Substanz) |
| Menge | 25 kg |
| Explosionsgrenze | 8 % (65 °F) |
| Mehr anzeigen |