Learn More
Zitronensäure, wasserfrei p.a., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551851 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10551851 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10531471 100g Kunststoffflasche -
11965061 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551851 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 220345000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid
Schmelzpunkt 153,0 °C
Farbe Weiß
Menge 500g
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:750 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, schlecht löslich in Diethylether, unlöslich in Benzol und Chloroform
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337-Bei anhaltender Augenreizung:.