Learn More
Zitronensäure, Diammoniumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12605097 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
12605097 100 g 100 Gramm
12615097 500 g 500 Gramm
12633620 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 12605097
Marke: Thermo Scientific Acros 447681000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3012-65-5
Summenformel C6H14N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
MDL-Nummer MFCD00013068
InChI-Schlüssel YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC-Name Azan; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, diammonium salt
Dichte 1.5000g/mL
Glührückstand 0.01% max
Menge 100 g
Merck Index 15509
Relative Dichte 1.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 226.19
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, diammonium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.