Learn More
Citronensäure, Dinatriumsalz-Sesquihydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580014 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10580014
Marke: Thermo Scientific Acros 250242500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1545832 | C12H18Na4O17 | 526.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1545832
Summenformel C12H18Na4O17
Molekulargewicht (g/mol) 526.22
MDL-Nummer MFCD00150445
InChI-Schlüssel HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonym unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
IUPAC-Name Tetranatrium;2-(Carboxymethyl)-2-Hydroxybutanedioat;Trihydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, disodium salt sesquihydrate
Namenshinweis Pure
Schmelzpunkt 149,0 °C
Farbe Weiß
pH 4,9 bis 5,2 (3% Lösg.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 1·5H2O
Menge 250g
Merck Index 14, 2326
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).
Formelmasse 263.1
Reinheit (%) 0.99
Güte Rein
Physikalische Form Pulver