Learn More
Citronensäure, Dinatriumsalz-Sesquihydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10257540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10257540 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10580014 250g Kunststoffflasche 250 Gramm
10443215 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10257540 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 250240010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.80 €
    67.30 € / 1 Kilogramm
    Sparen 4.50 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1545832 | C12H18Na4O17 | 526.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-05-4
Summenformel C12H18Na4O17
Molekulargewicht (g/mol) 526.22
MDL-Nummer MFCD00150445
InChI-Schlüssel HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonym unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
IUPAC-Name Tetranatrium;2-(Carboxymethyl)-2-Hydroxybutanedioat;Trihydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, disodium salt sesquihydrate
Namenshinweis Pure
Schmelzpunkt 149,0 °C
Farbe Weiß
pH 4,9 bis 5,2 (3% Lösg.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 1·5H2O
Menge 1kg
Merck Index 14, 2326
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).
Formelmasse 263.1
Reinheit (%) 0.99
Güte Rein
Physikalische Form Pulver