Learn More
Citronensäure, Elektrophoresequalität, 1kg, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441562 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11441562 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30 €
    74.55 € / 1 Kilogramm
    Sparen 3.75 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citronensäure, Elektrophoresequalität
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
MDL-Nummer MFCD00011669
Synonym Zitronensäure, Zitronensäure, wasserfrei, Zitro, Wasserfreie Zitronensäure, Zitrat, Zitretten, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Menge 1 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Anhydrous, electrophoresis grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid