Learn More
Zitronensäure, Elektrophorese-Gütegrad, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476319
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
500 g
2kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476319 500 g 500 Gramm
15466319 100g 100 Gramm
15486319 2kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64322.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Citric acid is a starting point in the Krebs cycle and is a key intermediate in metabolism. It has anticoagulant activity; as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot. It may be used to adjust pH and as a sequestering agent for the removal of trace metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zitronensäure ist ein Ausgangspunkt im Krebszyklus und ein wichtiges Zwischenprodukt im Stoffwechsel. Es hat eine antikoagulierende Wirkung; als Calcium-Chelator bildet es Komplexe, die die Tendenz des Blutes zur Gerinnung stören. Es kann zur Einstellung des pH-Wertes und als Komplexbildner zur Entfernung von Spurenmetallen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Auch in Alkohol und Methanol löslich. Nicht in Chloroform und Benzol löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid
pH 1.6
Schmelzpunkt 153°C to 154°C
Farbe Weiß
Beilstein 782061
Merck Index 14,2326
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in alcohol and methanol. Insoluble in chloroform and benzene.
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Elektrophorese
Dichte 1.665
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Pulver
Empfindlichkeit Hygroskopisch