Learn More
Zitronensäure, Granulat, Multi-Compendial, USP, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15537774 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15537774
Marke: Avantor J.T.Baker 011501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Monohydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3 -Tricarboxylsäure-Hydrat, Zitronensäuremonohydrat USP, Zitronensäure, Monohydrat, Zitronensäure-Monohydrat, Zitronensäurehydrat, Zitrat, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure
Formelmasse 210.14
Güte Multi-Kompendium/USP
Menge 500 g
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Physikalische Form granular
Relative Dichte 1 l = 1.54 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid, monohydrate