Learn More
Citronensäure-Monohydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12085350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12085350 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
12095350 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
12075350 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12085350 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 385850025
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5949-29-1 | C6H8O7·H2O | 210.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H8O7·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 210.15
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid monohydrate
Schmelzpunkt 135.0°C to 152.0°C
Flammpunkt 174°C
Glührückstand 0.02% max
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Menge 2.5 kg
Merck Index 15,2325
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol
Formelmasse 210.15
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.