Learn More
Zitronensäuremonohydrat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10335770 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10335770 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10335770 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 0088.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.89 €
    103.28 € / 1 Kilogramm
    Sparen 9.61 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht den ACS-Spezifikationen
Spezifikation
CAS 5949-29-1
Schmelzpunkt 135 °C bis 152 °C
Prozentgehaltsbereich 99,0 bis 102,0 %
Summenformel C6H10O8
MDL-Nummer MFCD00149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
Dichte 1,552 g/cm³ (20 °C)
Menge 1 kg
Flammpunkt 173,9 °C
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Glührückstand Max 0,02%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate