Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071954 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
Artikelnummer. 15602920
Marke: Honeywell-Fluka 274911KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Getestet gemäß europäischem Arzneibuch
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
MDL-Nummer MFCD00149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zitronensäure-Monohydrat, Zitronensäurehydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3 -Tricarboxylsäure-Hydrat, Zitronensäure, Monohydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Monohydrat, Zitrat, Zitronensäuremonohydrat USP, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure-Monohydrat
Namenshinweis Getestet gemäß Ph. Eur.
Strukturformel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4018641
Löslichkeitsinformationen Löslich in Ethylacetat (5.28 g/100 g), Amylacetat (5.98 g/100 g), Diethylether (2.17 g/100 g), Methanol(197 g/100 g), Chloroform (0.007 g/100 g)
Formelmasse 210.14 mol
Menge 1 kg
Flammpunkt 173 °C (343.4 °F)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate 5