Learn More
Zitronensäuremonohydrat, Solstice
Artikelnummer. 16695813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16695813 5 kg 5 Kilogramm
16685813 500 g 500 Gramm
16655813 1 kg 1 Kilogramm
16665813 2,5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16695813 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 33114H5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00 €
    293.97 € / 5 Kilogramm
    Sparen 26.03 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, 99,5-102 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Aussehen Einhaltung
Reinheit (%) 99,5 bis 102,0 %
Güte ACS
Menge 5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin