Learn More
Zitronensäuremonohydrat, TraceSELECT™, ≥99,9998 % (Metallbasis), Solstice
Artikelnummer. 15687510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15687510 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15687510 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 94068100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TraceSELECT™, ≥ 99.9998 % (Metallbasis)
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien mit höchster Reinheit; Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für Ultra-Spurenanalysen auf PPB- und sogar PPT-Niveaus werden durch sub-kochende Destillation hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze in der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im PPB-(μG/kg)-Spurenbereich entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citronensäure-Monohydrat
pH 1,8 (bei 50,00g/L 20 °C)
CAS 5949-29-1
Schmelzpunkt ∼135 °C bis 152 °C
Farbe Weiß
Dichte ∽1,54 g/cu.cm bei 20 °C
Menge 100 g
Flammpunkt 173 °C (343,4 °F)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Kristallin
Summenformel C6H10O8
Strukturformel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149972
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4018641
Synonym Zitronensäure-Monohydrat, Zitronensäurehydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3 -Tricarboxylsäure-Hydrat, Zitronensäure, Monohydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Monohydrat, Zitrat, Zitronensäuremonohydrat USP, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formelmasse 210,14 g/mol
Reinheit (%) ≥99,9998 % (Metallbasis)
Güte TraceSELECT
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate