Learn More
Zitronensäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485102 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11485102 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11485102 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219464191
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zitronensäure wirkt als Eisen-Chelator.
  • Zitronensäure kann in Zellkulturanwendungen die Cholesterin-/Sterol-, Ubichinon- und Isoprenoidbiosynthese unterstützen.
  • Bei Tieren verbessert Zitronensäure die Verwertung von Kalzium aus der Nahrung.
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid anhydrous
Farbe Weiß
Dichte 1,665 g/cm3
Menge 1 kg
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 192.1
Güte Zellkultur
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.