Learn More
Zitronensäure, Triammoniumsalz, +97%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157093 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10157093 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10320624 50g Kunststoffflasche 50 Gramm
10459693 250g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10157093 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 €
    333.00 € / 1 Kilogramm
    Sparen 23.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-72-8
Summenformel C6H20N3O7+3
Molekulargewicht (g/mol) 246.24
MDL-Nummer MFCD00036406
InChI-Schlüssel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonym ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC-Name Azan;[3-Carboxy-1,3-Dihydroxy-4-[Oxonio(Oxoniumyliden)Methyl]Butyliden]Oxidan
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, triammonium salt
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1kg
Formelmasse 243.22
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristalle