Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz, 98 %, wasserfrei, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10362234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10362234 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
10360334 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10045303 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10362234 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 391971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40 €
    35.10 € / 100 Gramm
    Sparen 2.30 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68-04-2 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-04-2
Summenformel C6H5Na3O7
Molekulargewicht (g/mol) 258.07
MDL-Nummer MFCD00012462
InChI-Schlüssel HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
PubChem CID 6224
ChEBI CHEBI:53258
IUPAC-Name trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, trisodium salt
Schmelzpunkt 300,0 °C
Farbe Weiß
Flammpunkt 290 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.98
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100g
Merck Index 15, 8737
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).
Formelmasse 258.07
Reinheit (%) 0.98
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver