Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500g
1kg
5kg
25kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10134520 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10083010 5 g Glasflasche 5 Gramm
10338460 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10083163 5kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
13438488 25kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10134520 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 227130010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.90 €
    53.30 € / 1 Kilogramm
    Sparen 1.60 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1545801
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
MDL-Nummer MFCD00150031
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, trisodium salt dihydrate
Schmelzpunkt >300,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Menge 1kg
Merck Index 15, 8737
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 720 g/l (25 °C). Andere Löslichkeiten: unlöslich in Alkohol
Formelmasse 294.09
Reinheit (%) 0.99
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle