Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500g
1kg
5kg
25kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
| Schmelzpunkt | > 300,0 °C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
| Verpackung | Fibertrommel |
| Strukturformel | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O |
| Menge | 25kg |
| Merck Index | 15, 8737 |
| Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser:720 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: unlöslich in Alkohol |
| Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido