Learn More
Zitronensäure, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567774 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15567774 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
15577774 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15567774 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 011901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Monohydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3 -Tricarboxylsäure-Hydrat, Zitronensäuremonohydrat USP, Zitronensäure, Monohydrat, Zitronensäure-Monohydrat, Zitronensäurehydrat, Zitrat, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure
Formelmasse 210.14
Güte FCC/USP
Menge 500 g
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 1.54 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate