missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Citrulline Monoclonal specifically detects Citrulline in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Citrulline |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 6C2.1 |
| Konjugat | Alexa Fluor 405 |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | ACPA, Citrulline, L-Citrulline |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Synthetic L-Citrulline conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?