missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CKAP4/p63 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18739963 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Menge:
25 μL
Artikelnummer. unitSize Menge
18739963 0.10 Milliliter -
18486321 25 Mikroliter 25 μL
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18739963

Marke: Novus Biologicals NBP185571

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CKAP4/p63 Polyclonal specifically detects CKAP4/p63 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CKAP4/p63
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.