Learn More
Tocris Bioscience™ CL 316243 disodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054502
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18054502
Marke: Tocris Bioscience™ 1499/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly selective β3 agonist
Potent and highly selective β3-adrenoceptor agonist (EC50 = 3 nM); > 10000-fold selective over β1 and β2 receptors. Increases brown adipose tissue thermogenesis and metabolic rate, and decreases blood insulin and glucose levels following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151126-84-0
Summenformel C20H18ClNNaO7-
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CL 316243 disodium salt
Menge 10 mg
Formelmasse 465.8
Reinheit >96%
Molekulargewicht 442.804