Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film (Röntgenfilm)
Artikelnummer. 12333850 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in. 12.5 x 17,5 cm
8 x 10 in. (20 x 25 cm)
Packungsgröße:
50 Bögen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
12333850 5 x 7 in. 12.5 x 17,5 cm 50 Bögen
10381544 8 x 10 in. (20 x 25 cm) 50 Bögen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12333850 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 34088
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Erfassen Sie Ergebnisse aus ECL-basierten Western Blots und anderen chemilumineszierenden Protein- oder Nukleinsäure-Assays mit diesem kostengünstigen, durchsichtigen Röntgenfilm.
Thermo Scientific™ CL-XPosure Film ist ein preisgünstiger durchsichtiger Röntgenfilm, der speziell für den Nachweis und die Dokumentation von Western Blots auf ECL-Basis und anderen chemilumineszierenden Protein- oder Nukleinsäure-Assays geeignet ist.
CL-XPosure Film ist ein ausgezeichneter fotografischer Film für die Verwendung mit ECL-Substraten (Enhanced Chemilumineszenz) für Meerrettichperoxidase (HRP) oder alkalische Phosphatase (AP). Es werden praktische Größen für die Protein-Western-Blotting, Standard-Filmkassetten und Geräte zur Filmentwicklung angeboten. Der Autoradiographiefilm eignet sich auch gut für chemilumineszierende oder isotopische DNA- und RNA-Methoden, einschließlich Southern und Northern Blotting und Gel-Shift-Assays (EMSA). Die Qualität und der Preis dieses Films machen ihn zur intelligenten Wahl für Anwendungen in der Life-Science-Forschung.
Leistungsmerkmale:
  • Hochleistung – Genauso empfindlich wie andere handelsübliche Autoradiographiefilme
  • Kostengünstig – Kosten bis zu 75 % niedriger als andere Marken von Röntgenfilmen vergleichbarer Qualität
  • Praktisch – Erhältlich in fünf Blattgrößen in Packungen mit 50 oder 100 nicht-überlappenden Blättern
  • Die perfekte Wahl – Validiert für die Verwendung mit Thermo Scientific SuperSignal Chemilumineszenz-Substraten und Thermo Scientific Pierce ECL Chemilumineszenz-Substrat
Bestellinformationen:
Erhältlich in Blättern mit 5 × 7 in., 7 × 9.5 in., 9.5 × 11 in. und 14 × 17 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Doppelseitiger, mit Silber-Emulsion beschichteter Autoradiographie-Film mit blauer Rückseite
Ausreichend für 50 Anwendungen
Menge 50 Bögen
Dimensions (LxW) 5 x 7 in. 12.5 x 17,5 cm