Learn More
Hach™ Reagenzienlösungen für CL17-Analysatoren
Artikelnummer. 10102734
Change view
Click to view available options
Typ:
Gesamtchlor-Pufferlösung
Pufferlösung für freies Chlor
Format:
Lösung
Analyten:
Freies Chlor
Gesamtchlorgehalt
Packungsgröße:
473 Milliliter
Artikelnummer. Typ Format Analyten unitSize
10102734 Pufferlösung für freies Chlor Lösung Freies Chlor 473 Milliliter
10050414 Gesamtchlor-Pufferlösung Lösung Gesamtchlorgehalt 473 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10102734
Marke: Hach™ 2314111
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwendung mit dem CL17 Chloranalysator (Modell 5440000) oder Massenanalysemethoden zur Messung des Gesamt- oder freien Chlorgehalts. Hach™ CL17 Analysator-Reagenzienlösungen umfassen DPD Compound, Indikatorlösung (für freies oder Gesamtchlor) und Pufferlösung (für freies oder Gesamtchlor).
Verwendung mit dem CL17-Chloranalysator (Modell 5440000) oder Massenanalysemethoden zur Messung des Gesamt- oder freien Chlorgehalts.Hach™ CL17 Analysator-Reagenzienlösungen umfassen DPD Compound, Indikatorlösung (für freies oder Gesamtchlor) und Pufferlösung (für freies oder Gesamtchlor).
Der CL17 Chloranalysator ist ein zuverlässiger Online-Analysator für kolorimetrische DPD-Analysen von freiem Chlor, Gesamtchlor oder Permanganat in Desinfektionsanwendungen. Er liefert genaue, zuverlässige Ergebnisse und ist EPA-zertifiziert für die Analyse von freiem oder Gesamtchlor. Die monatliche präventive Wartung kann innerhalb von 15 Minuten oder weniger ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden.
  • Wählen Sie freie oder Gesamtchlorreagenzien (Indikator- und Pufferlösungen, je nach dem zu messenden Parameter
  • Die DPD-Verbindung wird der Flasche mit freier oder Gesamtchlorid-Indikatorlösung hinzugefügt
  • Die Flaschen mit Indikatorlösung + DPD-Lösung und Pufferlösung (frei oder gesamt) werden direkt in den CL17 Chloranalysator eingesetzt
  • Der CL17 kann bis zu 30 Tage unbeaufsichtigt ohne tägliche Wartung betrieben werden
Spezifikation
Analyten Freies Chlor
Zertifizierung/Konformität EPA
Format Lösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cholorimetrische Analyse von freiem Chlor
Zur Verwendung mit (Geräte) CL17 Chloranalysator (Man. Nr. 5440000)
Anzahl Tests 450
Menge 473 mL
Bereich 0 bis 5,0 mg/l
Testmethode DPD
Typ Pufferlösung für freies Chlor