Learn More
Hach™ Reagenzienlösungen für CL17-Analysatoren
Beschreibung
Verwendung mit dem CL17-Chloranalysator (Modell 5440000) oder Massenanalysemethoden zur Messung des Gesamt- oder freien Chlorgehalts.Hach™ CL17 Analysator-Reagenzienlösungen umfassen DPD Compound, Indikatorlösung (für freies oder Gesamtchlor) und Pufferlösung (für freies oder Gesamtchlor).
Der CL17 Chloranalysator ist ein zuverlässiger Online-Analysator für kolorimetrische DPD-Analysen von freiem Chlor, Gesamtchlor oder Permanganat in Desinfektionsanwendungen. Er liefert genaue, zuverlässige Ergebnisse und ist EPA-zertifiziert für die Analyse von freiem oder Gesamtchlor. Die monatliche präventive Wartung kann innerhalb von 15 Minuten oder weniger ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden.
- Wählen Sie freie oder Gesamtchlorreagenzien (Indikator- und Pufferlösungen, je nach dem zu messenden Parameter
- Die DPD-Verbindung wird der Flasche mit freier oder Gesamtchlorid-Indikatorlösung hinzugefügt
- Die Flaschen mit Indikatorlösung + DPD-Lösung und Pufferlösung (frei oder gesamt) werden direkt in den CL17 Chloranalysator eingesetzt
- Der CL17 kann bis zu 30 Tage unbeaufsichtigt ohne tägliche Wartung betrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Gesamtchlorgehalt |
| Zertifizierung/Konformität | EPA |
| Format | Lösung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cholorimetrische Analyse des Gesamtchlors |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CL17 Chloranalysator (Man. Nr. 5440000) |
| Menge | 473 mL |
| Bereich | 0 bis 5,0 mg/l |
| Testmethode | DPD |
| Typ | Gesamtchlor-Pufferlösung |