Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Destillierbrücken mit Vakuumempfänger-Adapter & GL-Gewinde
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gewindeanschlüsse: GL 14 (Wasser) und GL 18 (Vakuum)
- Mit zwei Buchsen NS14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Typ | Claisen Destillationsgerät |
| Material | DURAN™ Schläuche |
| Menge | 1 |
| Standard-Konusverbindung | Konus NS 14/23 |