Beschreibung
- Sicherer Halt von Glaswaren
- Korrosionsbeständig
- Bietet Komfort mit außergewöhnlicher Stabilität und Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Leiste |
| Typ | Steckverbinder |
| Material | Aluminium |
| Beschreibung | Sicherungseinstellmutter |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Länge (metrisch) | 102 mm |
| Größe | 102 mm Länge |