Beschreibung
- Sicherer Halt von Glaswaren
- Korrosionsbeständig
- Bietet Komfort mit außergewöhnlicher Stabilität und Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Hook |
| Typ | Steckverbinder |
| Material | Vernickelt |
| Enthält | Fester Verbindungswinkel von 90° |
| Beschreibung | Flügel-Einstellschraube |
| Größe | 0 bis 13 mm (Greifbereich) |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 13 mm |