Learn More
OHAUS™ Klammerverbinder
Artikelnummer. 15722409 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
End-to-End
Gitter
Hook
Kanal
Leiste
Mehrfachstab
S
Stangenende
Material:
Aluminium
Edelstahl
Vernickelt
Größe:
0 bis 13 mm (Greifbereich)
102 mm Länge
152 mm Länge
203 mm Länge
40 x 33 mm (H x L)
51 mm Länge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15722409
Marke: OHAUS™ 30392358
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Klammerverbinder bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Sicherer Halt von Glaswaren
  • Korrosionsbeständig
  • Bietet Komfort mit außergewöhnlicher Stabilität und Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Hook
Typ Steckverbinder
Material Edelstahl
Enthält Fester Verbindungswinkel von 90°
Beschreibung Flügel-Einstellschraube
Größe 0 bis 13 mm (Greifbereich)
Größe (metrisch) Griff 0 bis 13 mm