Learn More
OHAUS™ Klammerverbinder
Artikelnummer. 15752309 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
End-to-End
Gitter
Hook
Kanal
Leiste
Mehrfachstab
S
Stangenende
Material:
Aluminium
Edelstahl
Vernickelt
Größe:
0 bis 13 mm (Greifbereich)
102 mm Länge
152 mm Länge
203 mm Länge
40 x 33 mm (H x L)
51 mm Länge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstypen Material Größe unitSize
15752309 Kanal Vernickelt 40 x 33 mm (H x L) 1 Stück
15702309 Stangenende Vernickelt 0 bis 13 mm (Greifbereich) 1 Stück
15702319 Leiste Aluminium 51 mm Länge 1 Stück
15712309 S Vernickelt 0 bis 13 mm (Greifbereich) 1 Stück
15712319 Leiste Aluminium 102 mm Länge 1 Stück
15722309 Hook Vernickelt 0 bis 13 mm (Greifbereich) 1 Stück
15722319 Leiste Aluminium 152 mm Länge 1 Stück
15722409 Hook Edelstahl 0 bis 13 mm (Greifbereich) 1 Stück
15732319 Leiste Aluminium 203 mm Länge 1 Stück
15762269 Stangenende Edelstahl 0 bis 13 mm (Greifbereich) 1 Stück
15762309 Mehrfachstab Vernickelt 40 x 33 mm (H x L) 1 Stück
15782309 End-to-End Aluminium 0 bis 13 mm (Greifbereich) 1 Stück
15792299 Gitter Aluminium 0 bis 13 mm (Greifbereich) 1 Stück
15792399 S Edelstahl 0 bis 13 mm (Greifbereich) 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 15752309
Marke: OHAUS™ 30392261
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
OHAUS™ Klammerverbinder bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Sicherer Halt von Glaswaren
  • Korrosionsbeständig
  • Bietet Komfort mit außergewöhnlicher Stabilität und Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Kanal
Typ Steckverbinder
Material Vernickelt
Beschreibung Justierschrauben
Höhe (metrisch) 40,000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,58 in.
Größe 40 x 33 mm (H x L)
Breite (angloamerikanisch) 1,30 in.
Breite (metrisch) 33,00 mm