Learn More
OHAUS™ Klammerverbinder
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
End-to-End
Gitter
Hook
Kanal
Leiste
Mehrfachstab
S
Stangenende
Material:
Aluminium
Edelstahl
Vernickelt
Größe:
0 bis 13 mm (Greifbereich)
102 mm Länge
152 mm Länge
203 mm Länge
40 x 33 mm (H x L)
51 mm Länge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sicherer Halt von Glaswaren
- Korrosionsbeständig
- Bietet Komfort mit außergewöhnlicher Stabilität und Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Stangenende |
| Typ | Steckverbinder |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Fester Verbindungswinkel von 90° |
| Beschreibung | Justierschrauben |
| Größe | 0 bis 13 mm (Greifbereich) |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 13 mm |