Learn More
Sampling Systems™ Klemmenbehälter
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
25 l
Durchmesser (metrisch):
133 mm
135mm
180 mm
210 mm
303 mm
Höhe (metrisch):
109 mm
188 mm
262 mm
366 mm
463 mm
523 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mehrzweckbehälter
- 316L-Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Lieferung mit Deckel, Klemme und Silikondichtung (FDA-Zulassung)
- Breiter Deckel mit 100 mm Durchmesser und drei Klemmen, BS4825-3
- Mattierte Oberfläche
- Seitliche Griffe
- Der Hals hat einen Winkel von 60°, um die Pulverentladung zu fördern
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (316L) |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Durchmesser (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 188 mm |
| Enthält | Deckel, Klemme und Silikondichtung |