Learn More
Sampling Systems™ Klemmenbehälter
Artikelnummer. 15879691 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
25 l
Durchmesser (metrisch):
133 mm
135mm
180 mm
210 mm
303 mm
Höhe (metrisch):
109 mm
188 mm
262 mm
366 mm
463 mm
523 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15879691
Marke: Sampling Systems™ A56610
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sampling Systems™ Klemmbehälter sind ideal für anspruchsvolle hygienische Anwendungen, da sie aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind.
  • Mehrzweckbehälter
  • 316L-Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Lieferung mit Deckel, Klemme und Silikondichtung (FDA-Zulassung)
  • Breiter Deckel mit 100 mm Durchmesser und drei Klemmen, BS4825-3
  • Mattierte Oberfläche
  • Seitliche Griffe
  • Der Hals hat einen Winkel von 60°, um die Pulverentladung zu fördern
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 10 l
Durchmesser (metrisch) 210 mm
Höhe (metrisch) 366 mm
Enthält Deckel, Klemme und Silikondichtung